3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalate, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalic acid dimethyl ester, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Dimethyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzenedicarboxylate, 2-[3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5239-1G D5239-5G
TCIAD5239-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD5239-1G TCIAD5239-5G
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₁BO₆
MW: 320,148 g/mol
Numéro MDL: MFCD11858596
Numéro CAS: 944392-68-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbba8842b11874c37f46744a4a80f76ab957b2f&vid=3fbba8842b11874c37f46744a4a80f76ab957b2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité