2-Decylthiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5240-1ML D5240-5ML
TCIAD5240-1MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAD5240-1ML TCIAD5240-5ML
2-Decylthiophene ≥97.0% (par GC)
2-Decylthiophene
Formule: C₁₄H₂₄S
MW: 224,41 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00715761
Numéro CAS: 24769-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité