2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5241-1G D5241-5G
TCIAD5241-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5241-1G TCIAD5241-5G
2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene
Formule: C₁₈H₃₀Br₂S
MW: 438,31 g/mol
Numéro CAS: 160096-74-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f3d29a855bcfe518e83e00e1e1540d6d0c8a335&vid=0f3d29a855bcfe518e83e00e1e1540d6d0c8a335&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité