2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5242-1G D5242-5G
TCIAD5242-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD5242-1G TCIAD5242-5G
2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene ≥96.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene
Formule: C₂₀H₃₄Br₂S
MW: 466,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 178452-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cb81f6cc739d4c291ccc6e3a696e360273552ee&vid=7cb81f6cc739d4c291ccc6e3a696e360273552ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité