2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Diamino-N6-(2-aminoethyl)-3-nitropyridine, N2-(2-Aminoethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine
D5245-50MG D5245-250MG
TCIAD5245-50MGEA 208 EUR InStock
TCIAD5245-50MG TCIAD5245-250MG
2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine ≥98.0% (par HPLC)
2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine
Formule: C₇H₁₁N₅O₂
MW: 197,20 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18379166
Numéro CAS: 252944-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=202cae95772b779a3e8288ce9eff162502187c95&vid=202cae95772b779a3e8288ce9eff162502187c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité