1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrobromide
D5250-1G D5250-5G
TCIAD5250-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD5250-1G TCIAD5250-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrobromide
Formule: C₆H₁₂N₂·₂HBr
MW: 274,00 g/mol
Point de fusion: 319°C
Numéro MDL: MFCD30725750
Numéro CAS: 54581-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a73ed5cce51bf6ff8577b99e52d5dc695a743a&vid=a5a73ed5cce51bf6ff8577b99e52d5dc695a743a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité