1,3-Diaminopropane dichlorhydrate, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5253-1G D5253-5G
TCIAD5253-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD5253-1G TCIAD5253-5G
1,3-Diaminopropane dichlorhydrate, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1,3-Diaminopropane dichlorhydrate
Formule: C₃H₁₂Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00012525
Numéro CAS: 10517-44-9
EINECS: 234-051-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521f0d754cc24eff87b88c2b4d737cc61193dbb8&vid=521f0d754cc24eff87b88c2b4d737cc61193dbb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 250.0 to 255.0 deg-C
Water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité