1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5257-1G D5257-5G
TCIAD5257-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD5257-1G TCIAD5257-5G
1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene
Formule: C₁₄H₂₀Br₂
MW: 348,12 g/mol
Numéro CAS: 75894-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4c1d268f890b878b2b3f5c47a5d06b1de1afd1&vid=ac4c1d268f890b878b2b3f5c47a5d06b1de1afd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité