Dibromo-2,4-mésitylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
D5262-5G D5262-25G
TCIAD5262-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5262-5G TCIAD5262-25G
Dibromo-2,4-mésitylène ≥98.0% (par GC)
Dibromo-2,4-mésitylène
Formule: C₉H₁₀Br₂
MW: 277,99 g/mol
Point d'ébullition: 279°C
Numéro MDL: MFCD00013525
Numéro CAS: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d457e3de607709079f49e7d019272284bea108e5&vid=d457e3de607709079f49e7d019272284bea108e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité