3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyltris(dimethylsiloxy)silane
D5263-5ML D5263-25ML
TCIAD5263-5MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAD5263-5ML TCIAD5263-25ML
3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane ≥96.0% (par GC)
3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane
Formule: C₇H₂₄O₃Si₄
MW: 268,61 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00054789
Numéro CAS: 17082-46-1
EINECS: 241-136-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f29d8fc47126ab878872524cd2a33e137d02e03&vid=9f29d8fc47126ab878872524cd2a33e137d02e03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité