3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5264-5G D5264-25G
TCIAD5264-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5264-5G TCIAD5264-25G
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane
Formule: C₁₈H₃₂O₃Si₄
MW: 408,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156495
Numéro CAS: 60111-47-9
EINECS: 262-056-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité