1,7-Dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octaméthyltétrasiloxane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5267-5G D5267-25G
TCIAD5267-5GEA 204 EUR InStock
TCIAD5267-5G TCIAD5267-25G
1,7-Dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octaméthyltétrasiloxane ≥97.0% (par GC)
1,7-Dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octaméthyltétrasiloxane
Formule: C₈H₂₄Cl₂O₃Si₄
MW: 351,52 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: –62°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00045148
Numéro CAS: 2474-02-4
EINECS: 219-597-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=566e3e7d0d12f7b13065e2b4002974847871f193&vid=566e3e7d0d12f7b13065e2b4002974847871f193&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité