2,6-Diiodopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5268-1G D5268-5G
TCIAD5268-1GEA 115 EUR InStock
TCIAD5268-1G TCIAD5268-5G
2,6-Diiodopyridine ≥97.0% (par GC)
2,6-Diiodopyridine
Formule: C₅H₃I₂N
Numéro MDL: MFCD07366728
Numéro CAS: 53710-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecb938c14b493b761a2be20e3d4c00f3e1dac623&vid=ecb938c14b493b761a2be20e3d4c00f3e1dac623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité