2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5270-200MG D5270-1G
TCIAD5270-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAD5270-200MG TCIAD5270-1G
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₀Br₃N
MW: 480,00 g/mol
Point de fusion: 136°C
Numéro MDL: MFCD30469057
Numéro CAS: 1313900-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453c92d2a2dc36c4cc9899987254ad41fffe55d1&vid=453c92d2a2dc36c4cc9899987254ad41fffe55d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité