1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5274-1G D5274-5G
TCIAD5274-1GEA 102 EUR InStock
TCIAD5274-1G TCIAD5274-5G
1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene ≥97.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene
Formule: C₁₈H₂₈Br₂
MW: 404,23 g/mol
Point de fusion: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 231606-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=631da1f001c6620ad0d47f932f2d8d7fde448f70&vid=631da1f001c6620ad0d47f932f2d8d7fde448f70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité