1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(chloromethyl)-2,2-dibromocyclopropane
D5290-1G D5290-5G
TCIAD5290-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD5290-1G TCIAD5290-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane ≥96.0% (par GC)
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Formule: C₅H₆Br₂Cl₂
MW: 296,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00101445
Numéro CAS: 98577-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78fd60536e16ee343d2be88fa95b815015e81d92&vid=78fd60536e16ee343d2be88fa95b815015e81d92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité