Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylic acid Diethyl ester, Diethyl [2,2'-bipyridine]-5,5'-dicarboxylate
D5295-1G D5295-200MG
TCIAD5295-1GEA 255 EUR InStock
TCIAD5295-1G TCIAD5295-200MG
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₄
MW: 300,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD11110569
Numéro CAS: 1762-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité