2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoroethyltrifluoromethanesulphonate
D5299-1G D5299-5G
TCIAD5299-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5299-1G TCIAD5299-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₃F₅O₃S
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD02093342
Numéro CAS: 74427-22-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be74214936effef7875a6f9c14e05461f99db5c1&vid=be74214936effef7875a6f9c14e05461f99db5c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité