4,6-Dichloronicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
D5311-1G D5311-5G
TCIAD5311-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD5311-1G TCIAD5311-5G
4,6-Dichloronicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,6-Dichloronicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234146
Numéro CAS: 73027-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité