1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5315-1G D5315-200MG
TCIAD5315-1GEA 207 EUR InStock
TCIAD5315-1G TCIAD5315-200MG
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point de fusion: 166°C
Numéro MDL: MFCD00846857
Numéro CAS: 74029-40-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité