1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [(2,5-Dibromo-1,4-phenylene)bis(ethyne-2,1-diyl)]bis(trimethylsilane), [2-[2,5-Dibromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]ethynyl]trimethylsilane
D5316-1G D5316-5G
TCIAD5316-1GEA 121 EUR InStock
TCIAD5316-1G TCIAD5316-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formule: C₁₆H₂₀Br₂Si₂
MW: 428,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD11521283
Numéro CAS: 478190-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité