4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
D5324-1G D5324-5G
TCIAD5324-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD5324-1G TCIAD5324-5G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one ≥98.0% (par GC)
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051686
Numéro CAS: 933-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité