Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5328-5G D5328-25G
TCIAD5328-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD5328-5G TCIAD5328-25G
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥98.0% (par GC)
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Formule: C₆H₁₃F₃O₂Si
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00053175
Numéro CAS: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=753030e3c7b1448d4dd5f790d65dc6ad8905f987&vid=753030e3c7b1448d4dd5f790d65dc6ad8905f987&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité