2,7-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5329-1G D5329-5G
TCIAD5329-1GEA 143 EUR InStock
TCIAD5329-1G TCIAD5329-5G
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD28154716
Numéro CAS: 61822-18-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be4ef719a8f54f190a764a1a682373bebd64966e&vid=be4ef719a8f54f190a764a1a682373bebd64966e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité