1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: EDC Methiodide, 3-(((Ethylimino)methylene)amino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide Methiodide
D5334-5G D5334-25G
TCIAD5334-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD5334-5G TCIAD5334-25G
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Formule: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
MW: 297,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011833
Numéro CAS: 22572-40-3
EINECS: 245-095-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860db998968c9db7dd43f2e77fbcc1c2e0d1aac2&vid=860db998968c9db7dd43f2e77fbcc1c2e0d1aac2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité