3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5340-1G D5340-5G
TCIAD5340-1GEA 162 EUR InStock
TCIAD5340-1G TCIAD5340-5G
3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₃Br₂NO
MW: 431,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD30721572
Numéro CAS: 746651-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c1daec98e195d1eac0815ac34aa21f2e0f3e2a&vid=c5c1daec98e195d1eac0815ac34aa21f2e0f3e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité