3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-(4-octoxyphenyl)carbazole
D5341-200MG D5341-1G
TCIAD5341-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAD5341-200MG TCIAD5341-1G
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (sur base azote total)
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₆H₂₇Br₂NO
MW: 529,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD30536723
Numéro CAS: 917773-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e28661aadb5ef070fce83e6633842f7061478d2&vid=4e28661aadb5ef070fce83e6633842f7061478d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité