3,6-Dibromo-9-(4-dodecyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5343-200MG D5343-1G
TCIAD5343-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAD5343-200MG TCIAD5343-1G
3,6-Dibromo-9-(4-dodecyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-(4-dodecyloxyphenyl)-9H-carbazole
Formule: C₃₀H₃₅Br₂NO
MW: 585,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD30536722
Numéro CAS: 865163-47-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2799e233af87add3e38be9c8a31eb1b425f3320&vid=c2799e233af87add3e38be9c8a31eb1b425f3320&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité