Sulfate de 1,3-diméthylimidazolium et de méthyle ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
D5348-5G D5348-25G
TCIAD5348-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5348-5G TCIAD5348-25G
Sulfate de 1,3-diméthylimidazolium et de méthyle ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Sulfate de 1,3-diméthylimidazolium et de méthyle
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S
MW: 208,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453276
Numéro CAS: 97345-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21fbfddc30dd89eb8e6c76274472c8f77bcc732e&vid=21fbfddc30dd89eb8e6c76274472c8f77bcc732e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité