1,3-Dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
D5349-5G D5349-25G
TCIAD5349-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD5349-5G TCIAD5349-25G
1,3-Dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₇H₉F₆N₃O₄S₂
MW: 377,28 g/mol
Point de fusion: 22°C
Numéro MDL: MFCD18251322
Numéro CAS: 174899-81-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cb2b1fbc3229412b1a61e91cd2bf2b3da85512b&vid=8cb2b1fbc3229412b1a61e91cd2bf2b3da85512b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité