Bromure de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
D5350-5G D5350-25G
TCIAD5350-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD5350-5G TCIAD5350-25G
Bromure de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC)
Bromure de 1-décyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₄H₂₇BrN₂
MW: 303,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038832
Numéro CAS: 188589-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ca030b06b361eb1a3fa76b064b725e88f4ba70&vid=36ca030b06b361eb1a3fa76b064b725e88f4ba70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité