Chlorure de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-decyl-3-methylimidazolium chloride
D5351-5G D5351-25G
TCIAD5351-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD5351-5G TCIAD5351-25G
Chlorure de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥96.0% (par HPLC)
Chlorure de 1-décyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₄H₂₇ClN₂
MW: 258,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427605
Numéro CAS: 171058-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=785ee8f186bf57c10516125307d5d162d6b38a0c&vid=785ee8f186bf57c10516125307d5d162d6b38a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité