9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5354-200MG D5354-1G
TCIAD5354-200MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAD5354-200MG TCIAD5354-1G
9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (par GC)
9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine
Formule: C₂₁H₁₉N
MW: 285,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD01851187
Numéro CAS: 717880-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59591745af175c92dec8975a1d04a0ac81cbc0ff&vid=59591745af175c92dec8975a1d04a0ac81cbc0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité