1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Dodecyl-3-methylimidazolium Bromide
D5356-25G D5356-5G
TCIAD5356-25GEA 255 EUR InStock
TCIAD5356-25G TCIAD5356-5G
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide
Formule: C₁₆H₃₁BrN₂
MW: 331,3347 g/mol
Numéro MDL: MFCD17014729
Numéro CAS: 61546-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité