2-Decyltetradecan-1-amine ≥92.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D5359-1ML D5359-5ML
TCIAD5359-1MLEA 108 EUR InStock
TCIAD5359-1ML TCIAD5359-5ML
2-Decyltetradecan-1-amine ≥92.0% (par GC, analyse par titration)
2-Decyltetradecan-1-amine
Formule: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD26407439
Numéro CAS: 62281-07-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 92.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité