Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5364-25G D5364-5G
TCIAD5364-25GEA 236 EUR InStock
TCIAD5364-25G TCIAD5364-5G
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate
Formule: C₉H₉NO₄
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00518827
Numéro CAS: 4591-55-3
EINECS: 224-981-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité