(S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5368-5G D5368-1G
TCIAD5368-5GEA 373 EUR InStock
TCIAD5368-5G TCIAD5368-1G
(S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole ≥98.0% (par GC)
(S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Numéro CAS: 475571-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbae8cfc31a0cedbe52d28d9b06213a23ed6842e&vid=dbae8cfc31a0cedbe52d28d9b06213a23ed6842e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité