Tétrafluoroborate de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
D5373-25G D5373-5G
TCIAD5373-25GEA 318 EUR InStock
TCIAD5373-25G TCIAD5373-5G
Tétrafluoroborate de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tétrafluoroborate de 1-décyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₄H₂₇BF₄N₂
MW: 310,19 g/mol
Point de fusion: -4°C
Numéro MDL: MFCD09038853
Numéro CAS: 244193-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité