Dihydrotanshinone I ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DHT, (R)-1,6-Dimethyl-1,2-dihydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, (1R)-1,6-dimethyl-1,2-dihydronaphtho[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dione, (-)-Dihydrotanshinone I, 15,16-Dihydrotanshinone I
D5379-10MG D5379-50MG
TCIAD5379-10MGEA 101 EUR InStock
TCIAD5379-10MG TCIAD5379-50MG
Dihydrotanshinone I ≥97.0% (par HPLC)
Dihydrotanshinone I
Formule: C₁₈H₁₄O₃
MW: 278,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD28016070
Numéro CAS: 87205-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité