3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5384-1G D5384-5G
TCIAD5384-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD5384-1G TCIAD5384-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00121193
Numéro CAS: 1201-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b2693dd11da9438f0d3db1df07b419622113bbf&vid=0b2693dd11da9438f0d3db1df07b419622113bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité