Dimethyl iminodiacetate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride
D5385-5G D5385-25G
TCIAD5385-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD5385-5G TCIAD5385-25G
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₄·HCl
MW: 197,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216724
Numéro CAS: 39987-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d95707d1f07aeb00ea74dd7d51e7057e5299d5&vid=40d95707d1f07aeb00ea74dd7d51e7057e5299d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité