9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5387-1G D5387-5G
TCIAD5387-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5387-1G TCIAD5387-5G
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥97.0% (sur base azote total)
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
Formule: C₂₈H₂₄N₂
MW: 388,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062883
Numéro CAS: 20466-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité