3-Diethylamino-1-propyne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD5393-25MLEA 153 EUR InStock
TCIAD5393-25ML TCIAD5393-5ML
3-Diethylamino-1-propyne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Diethylamino-1-propyne
Formule: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00039881
Numéro CAS: 4079-68-9
EINECS: 223-804-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité