Dorsomorphin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5394-10MG D5394-50MG
TCIAD5394-10MGEA 112 EUR InStock
TCIAD5394-10MG TCIAD5394-50MG
Dorsomorphin ≥97.0% (par HPLC)
Dorsomorphin
Formule: C₂₄H₂₅N₅O
MW: 399,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08705402
Numéro CAS: 866405-64-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f30ef90e218b98654ddfd85528189e29c132e74&vid=7f30ef90e218b98654ddfd85528189e29c132e74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.50 to 18.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité