Diazoxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
D5402-250MG D5402-1G
TCIAD5402-250MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAD5402-250MG TCIAD5402-1G
Diazoxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diazoxide
Formule: C₈H₇ClN₂O₂S
MW: 230,666 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078578
Numéro CAS: 364-98-7
EINECS: 206-668-1
Merck Index: 14,03004
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b87d2d035ea29b779fc57cbb5114d16201cf121&vid=7b87d2d035ea29b779fc57cbb5114d16201cf121&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité