2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5403-1G D5403-5G
TCIAD5403-1GEA 109 EUR InStock
TCIAD5403-1G TCIAD5403-5G
2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₂₁Br₂N
MW: 423,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD30742903
Numéro CAS: 1173071-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a74c0f9f3cdeec49716f88a49534b284ad6cef&vid=50a74c0f9f3cdeec49716f88a49534b284ad6cef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité