3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5404-1G D5404-5G
TCIAD5404-1GEA 137 EUR InStock
TCIAD5404-1G TCIAD5404-5G
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₂₁Br₂N
MW: 423,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618132
Numéro CAS: 1103535-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16f4502fbdcfd2d0f0855933129f03a1c0d77c0&vid=a16f4502fbdcfd2d0f0855933129f03a1c0d77c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité