5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour test de liaison à l'albumine
Fournisseur: TCI
D5405-25MG D5405-100MG
TCIAD5405-25MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAD5405-25MG TCIAD5405-100MG
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour test de liaison à l'albumine
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00004000
Numéro CAS: 1431-39-6
EINECS: 215-854-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b12c11eb9d034eaa856aec47916993270f3c57d&vid=0b12c11eb9d034eaa856aec47916993270f3c57d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C
Human serum albmin (HSA) binding activity S/N ratio min. 4
Competitive avtivity in competitive drug Remaining fluorescein inensity max. 70 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité