1,1,3,3-Tétraéthoxypropane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156730050 156731000 156735000
ACRO156730050EA 19.8 EUR InStock
ACRO156730050 ACRO156731000 ACRO156735000
1,1,3,3-Tétraéthoxypropane 97%
1,1,3,3-Tétraéthoxypropane
Formule: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220,31 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009240
Numéro CAS: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité