3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5410-1G D5410-5G
TCIAD5410-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD5410-1G TCIAD5410-5G
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₉Br₂N
MW: 409,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD23099108
Numéro CAS: 150623-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ffc731e4c742b69509dff5d9fa14d11c48d4392&vid=2ffc731e4c742b69509dff5d9fa14d11c48d4392&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité